Merck
767190
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 azide
generation 4, 95%
Synonim(y):
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Próba
95%
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 4
Właściwości
focal point azide
liczba grup powierzchniowych
16
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C81H133N3O46/c1-67(22-85,23-86)52(101)117-40-76(10,41-118-53(102)68(2,24-87)25-88)61(110)127-48-80(14,49-128-62(111)77(11,42-119-54(103)69(3,26-89)27-90)43-120-55(104)70(4,28-91)29-92)65(114)125-38-75(9,60(109)116-21-19-17-16-18-20-83-84-82)39-126-66(115)81(15,50-129-63(112)78(12,44-121-56(105)71(5,30-93)31-94)45-122-57(106)72(6,32-95)33-96)51-130-64(113)79(13,46-123-58(107)73(7,34-97)35-98)47-124-59(108)74(8,36-99)37-100/h85-100H,16-51H2,1-15H3
Klucz InChI
WLGVERQPIAJXQW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
obliczona masa molowa 1884,9
Zastosowanie
Dendrony azydkowe mogą być sprzężone z cząsteczkami funkcjonalizowanymi acetylenem, w tym z dendronami acetylenowymi, tworząc asymetryczne dendrymery.
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informacje prawne
Wyprodukowane przez Polymer Factory Sweden AB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)