Merck
767026
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525
gęstość
1.640 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3