Merck
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
Synonim(y):
TAZO, Xama 7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H33N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.49
Beilstein:
6618745
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (CHN)
temp. samozapłonu
899 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)