Merck
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
Synonim(y):
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BF3KN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
230-275 °C
ciąg SMILES
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)