Merck
765899
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
95%
Synonim(y):
1-Amino-2,2-difluoro-1-methylcyclopropane hydrochloride, 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7F2N·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
143-146 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cl.CC1(N)CC1(F)F
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c1-3(7)2-4(3,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
OZAHEWCEHNHWGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)