Przejdź do zawartości
730106
1-Chloro-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl13C6H4F
Masa cząsteczkowa:
136.50
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Cl)[13cH]1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
VZHJIJZEOCBKRA-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)