Przejdź do
683302
2-Amino-4-fluorophenol
96%
Synonim(y):
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
130-135 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChI key
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
763489526274A71328
description
96%
description
97%
description
97%
description
≥98%
assay
96%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
130-135 °C
mp
41-45 °C
mp
82-85 °C (lit.)
mp
185-189 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
powder or crystals, granular
functional group
fluoro
functional group
iodo, fluoro
functional group
fluoro, aldehyde
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)