Merck
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrNO
Masa cząsteczkowa:
238.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
240-245 °C
ciąg SMILES
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
Klucz InChI
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3