Merck
762180
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-87 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
Klucz InChI
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)