Merck
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400
gęstość
1.212 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
Klucz InChI
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
78.88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)