Merck
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
Synonim(y):
6-Methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
145-150 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
Klucz InChI
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)