Merck
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
Synonim(y):
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
Klucz InChI
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Biokompatybilny wielofunkcyjny monomer:
  • Monomer ten może być stosowany w chemii typu click/ligation, a także polimeryzowany z innymi oksazolinami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
196.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)