Kluczowe dokumenty
760862
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 6,700
Synonim(y):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG6k-OH
About This Item
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 6,000 (n~130; esterified with 8 hydroxyl groups)
average Mn 6,700
Właściwości
generation 2
mp
48-53 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
Opis ogólny
Zastosowanie
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
for 2D and 3D Cell Culture