Merck
760641
Sigma-Aldrich
6,13-Diphenylpentacene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H22
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder or crystals
mp
303-308 °C
λmaks.
308 nm in dichloromethane
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=8×10−5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3cc4ccccc4cc3c(-c5ccccc5)c6cc7ccccc7cc26
InChI
1S/C34H22/c1-3-11-23(12-4-1)33-29-19-25-15-7-9-17-27(25)21-31(29)34(24-13-5-2-6-14-24)32-22-28-18-10-8-16-26(28)20-30(32)33/h1-22H
Klucz InChI
PFCSVQKCECNEAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6,13-Diphenylpentacene (DPP) is a fluorescent dye which gives rise to saturated red emission when used as a dopant in organic light emitting diodes (OLEDs). It is also used as a p-type semiconductor in organic electronics like thin film transistors, solar cells and diodes. †
Zastosowanie
  • Used as a small molecule electron donor or p-type semiconductor in solution processed organic solar cells.
  • Used as a red emitting dopant in organic light emitting diodes (OLEDs).
  • Used as a high mobility charge transport material in organic thin film transistors (OTFTs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemistry of Materials, 18, 449-457 (2006)
Organic light-emitting devices with saturated red emission using 6, 13-diphenylpentacene
Picciolo, L. C., Murata, H., & Kafafi, Z. H.
Applied Physics Letters, 78(16), 2378-2380 (2001)
Stable solution-processed high-mobility substituted pentacene semiconductors
Li, Y., Wu, Y., Liu, P., Prostran, Z., Gardner, S., & Ong, B. S.
Chemistry of Materials, 19(3), 418-423 (2007)
Small Molecule Donors. Materials for Flexible and Printed Electronics.
Payne, A. J., & Welch, G. C.
Material Matters, 9(1) (2014)
Produkty
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.