Merck
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Beilstein:
5048167
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0% (HPLC)
ciąg SMILES
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)