Kluczowe dokumenty
759899
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN4
Masa cząsteczkowa:
154.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
195-205 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
Klucz InChI
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)