Merck
759147
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine-15N hydrochloride
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Methylamine hydrochloride-(methyl-13C,d3),15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CD3H215N · HCl
Masa cząsteczkowa:
72.52
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
99% (CP)
mp
231-233 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3,2+1;
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-SZRYOQPCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)