Merck
75850
Sigma-Aldrich
α-Oxo-2-furanacetamide
technical, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
(2-Furyl)glyoxylamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
5861647
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥97.0% (T)
mp
99-101 °C
ciąg SMILES
NC(=O)C(=O)c1ccco1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)