Merck
758191
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
95%
Synonim(y):
3-Bromo-6-methoxy-2-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548
gęstość
1.468 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-6(8)3-4-7(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)