Merck
756938
Sigma-Aldrich
Suberic-d12 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
NH2NHCOCD2(CD2)4CD2CONHNH2
Masa cząsteczkowa:
214.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
mp
140-144 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C8H18N4O2/c9-11-7(13)5-3-1-2-4-6-8(14)12-10/h1-6,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
HATIEXJZXOLRAO-LBTWDOQPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)