Merck
756563
Sigma-Aldrich
Sodium yttrium fluoride, ytterbium and thulium doped
99% trace metals basis
Synonim(y):
Blue up-conversion phosphor, Sodium thulium ytterbium yttrium fluoride, Ytterbium and thulium doped sodium yttrium fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NaY0.77Yb0.20Tm0.03F4
Masa cząsteczkowa:
207.12
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99% trace metals basis
Formularz
powder
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kramer, K.M.; et al.
Chemistry of Materials, 16, 1244-1244 (2004)
Yang, X.; et al.
J. Mater. Sci., 42, 7042-7042 (2007)