Merck
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Synonim(y):
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Masa cząsteczkowa:
582.04
Kod UNSPSC:
12352300
opis
long persistent blue phosphor
Próba
97% trace metals basis
Formularz
powder
skład
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
wielkość cząstki
-300 mesh
mp
>1200 °C (lit.)
fluorescencja
λem Blue (UV excitation source)
Opis ogólny
Long persistent blue phosphor
Inne uwagi
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)