Merck
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Synonim(y):
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15Br2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493
gęstość
1.636 at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
phosphonate
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Partner sprzęgający w formacjach wiązań C-C Suzuki-Miyuara
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)