Merck
755532
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Butanal
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2CD2CDO
Masa cząsteczkowa:
80.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥98% (CP)
bp
75 °C (lit.)
mp
-96 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
Klucz InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)