Merck
755427
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
72-77 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
thioether
ciąg SMILES
CSc1nc(Cl)c(C(Cl)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl3N2OS/c1-13-6-10-3(7)2(5(9)12)4(8)11-6/h1H3
Klucz InChI
MHZGWIOWCZZQNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)