Merck
755311
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl2N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
50-55 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
Klucz InChI
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)