Merck
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Synonim(y):
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537
gęstość
1.283 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
chloro
fluoro
ciąg SMILES
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
Klucz InChI
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)