Merck
754919
Sigma-Aldrich
(S)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}
97%
Synonim(y):
(S)-BTFM-Garphos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H28F24O4P2
Masa cząsteczkowa:
1186.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -43.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
123-128 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phosphine
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(c(c1)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(OC)cc(OC)cc4P(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
Klucz InChI
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)