Merck
754064
Sigma-Aldrich
DH-FTTF
sublimed, 95%
Synonim(y):
5,5′-Bis(7-hexyl-9H-fluoren-2-yl)-2,2′-bithiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H46S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.99
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
sublimed
strata
0.5 wt. %, 405 °C
mp
373-378 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=0.05-0.12 cm2/V·s)
InChI
1S/C46H46S2/c1-3-5-7-9-11-31-13-17-39-35(25-31)29-37-27-33(15-19-41(37)39)43-21-23-45(47-43)46-24-22-44(48-46)34-16-20-42-38(28-34)30-36-26-32(14-18-40(36)42)12-10-8-6-4-2/h13-28H,3-12,29-30H2,1-2H3
Klucz InChI
IEOMVXSYYUOEQW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Robust small molecule p-channel semiconductor that exhibits excellent device performance and resistant to harsh environments including aqueous conditions for BioMEMS devices.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic thin-film transistors fabricated on resorbable biomaterial substrates.
Christopher J Bettinger et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(5), 651-655 (2010-03-11)
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Zobacz wszystko