Merck
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
49.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)