Merck
753076
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II), (EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
liquid
gęstość
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Klucz InChI
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rushworth; S.
Material Matters, 5, 94-94 (2010)
Lain-Jong Li et al.
Nature materials, 4(6), 481-485 (2005-05-24)
Encapsulation of organic molecules in carbon nanotubes has opened a new route for the fabrication of hybrid nanostructures. Here we show that diameter-selective encapsulation of two metallocene compounds bis(cyclopentadienyl) cobalt and bis(ethylcyclopentadienyl) cobalt has been observed in single-walled carbon nanotubes.
Hunde; E.T.; Watkins; J.J.
Chemistry of Materials, 16, 498-498 (2004)