Kluczowe dokumenty
751960
Yttrium(III) chloride
vacuum purified, anhydrous, beads, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Yttrium trichloride
About This Item
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
beads
wielkość cząstki
-10 mesh
mp
721 °C (lit.)
gęstość
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)