Merck
751812
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-iodonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClINO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
81-85 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)