Merck
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16BN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 751545, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
109-114 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)