Merck
750212
Sigma-Aldrich
(3-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H24B2F8NP
Masa cząsteczkowa:
350.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
300-310 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](CCC[NH3+])C(C)C
InChI
1S/C9H22NP.2BF4/c1-8(2)11(9(3)4)7-5-6-10;2*2-1(3,4)5/h8-9H,5-7,10H2,1-4H3;;/q;2*-1/p+2
Klucz InChI
XOFTUYXVVIJLRD-UHFFFAOYSA-P
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)