Merck
750115
Sigma-Aldrich
2-Dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine gold(I) bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Synonim(y):
SPhos AuNTf2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H35AuF6NO6PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
887.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
170-187 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;/q;-1;+1
Klucz InChI
DCWMCSDFBBTUCM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available