Merck
749400
Sigma-Aldrich
D-Mannose-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
D-Mannopyranose-5-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
133-140 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[13C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i2+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-WVCXOGGPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3