Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426
bp
174-176 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(O)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
WOFPPJOZXUTRAU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description analytical standard | description ≥96.0% (GC) | description 99% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 174-176 °C (lit.) | bp 174-176 °C (lit.) | bp 179-180 °C | bp 174-176 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.426 | refractive index n20/D 1.426-1.428, n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 | refractive index n20/D 1.426 (lit.) |
| density 0.818 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?