Merck
748749
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Chloro-3-cyano-4-iodopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2ClIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
142-147 °C
grupa funkcyjna
chloro
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
Klucz InChI
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)