Kluczowe dokumenty
748668
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BCl2N2O4
Masa cząsteczkowa:
302.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
292-294 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)