Merck
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9BBrNO5
Masa cząsteczkowa:
301.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
137-143 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)