Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
198,00 zł
Nazwa produktu
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I), 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
mp
251-264 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
InChI key
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description - | description 96% |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: gold | reaction suitability reagent type: catalyst, core: gold | reaction suitability reagent type: catalyst, core: gold | reaction suitability reagent type: ligand |
| assay 97% | assay 98% | assay - | assay 96% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 251-264 °C | mp 237-240 °C | mp 243-250 °C | mp 168-172 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I) 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/105/848/811e5ff3-f480-4208-8a48-0008704a9440/640/811e5ff3-f480-4208-8a48-0008704a9440.png)
![Chloro[(1,1′-biphenyl-2-yl)di-tert-butylphosphine]gold(I) 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/192/300/6b6ed2fd-ac0b-4370-80e3-807dad65a825/640/6b6ed2fd-ac0b-4370-80e3-807dad65a825.png)
![Chloro[2-dicyclohexyl(2′,4′,6′-trisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/590/7ea3a0c9-1b4c-4e68-8fa0-5e764f73519a/640/7ea3a0c9-1b4c-4e68-8fa0-5e764f73519a.png)