Merck
748331
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClFO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.64
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
SMILES string
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI key
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
form
solid
mp
35-40 °C
functional group
fluoro
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)