Merck
748234
Sigma-Aldrich
(S)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22NP
Masa cząsteczkowa:
331.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +65.0°, c = 0.5% in chloroform
mp
127-133 °C
ciąg SMILES
N[C@H]1CCCc2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c12
InChI
1S/C22H22NP/c23-20-15-7-9-17-10-8-16-21(22(17)20)24(18-11-3-1-4-12-18)19-13-5-2-6-14-19/h1-6,8,10-14,16,20H,7,9,15,23H2/t20-/m0/s1
Klucz InChI
KTWOFTBMHDQUEE-FQEVSTJZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3