Merck
748218
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphine
Synonim(y):
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D +145°, c = 0.5% in chloroform
mp
100-105 °C
102-107 °C
ciąg SMILES
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Klucz InChI
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)