Merck
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Synonim(y):
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
76-81 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
Klucz InChI
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)