Merck
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanone
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Hexadecyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO(CH2)15CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
Beilstein:
1708198
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
tw
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
50-54 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3