Kluczowe dokumenty
744956
2-(Tosyloxy)cycloheptanone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
α-Tosyloxycycloheptanone, 2-Hydroxycycloheptanone p-toluenesulfonate, 2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy}cycloheptanone, Toluene-4-sulfonic acid 2-oxocycloheptyl ester
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
O=C1CCCCCC1OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C14H18O4S/c1-11-7-9-12(10-8-11)19(16,17)18-14-6-4-2-3-5-13(14)15/h7-10,14H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
WVZOAZUIYHADSM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)