Kluczowe dokumenty
744565
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonim(y):
PhosphonicS™ SEM2Pd
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
zakres etykietowania
0.1-0.4 mmol/g loading
wielkość cząstki
≥45 μm (95%)
Zastosowanie
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Komentarz do analizy
palladium: detected
Informacje prawne
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)