Merck
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
Synonim(y):
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (GC)
Postać
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97%
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3